Learn More
7-Cloro-1,3-dihidro-5-(2-fluorofenil)-2-nitrometileno-2H-1,4-benzodiacepina 4-óxido, TRC
Código de producto. 30010494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010494 100 mg 100 miligramos
30007387 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC366465100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60656-76-0
Fórmula molecular C16H11ClFN3O3
Peso molecular (g/mol) 347.73
Sinónimo 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-(nitromethylene)-1H-1,4-benzodiazepine 4-Oxide, Midazolam Intermediate II
Nombre IUPAC 7-cloro-1-(3-fluorofenil)-3-metilideno-2-nitro-4-oxido-2H-1,4-benzodiacepina-4-ium
SMILES C=C1C(N(C2=C(C=C(C=C2)Cl)C=[N+]1[O-])C3=CC(=CC=C3)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-(nitromethylene)-1H-1,4-benzodiazepine 4-Oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11ClFN3O3/c1-10-16(21(23)24)20(14-4-2-3-13(18)8-14)15-6-5-12(17)7-11(15)9-19(10)22/h2-9,16H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.016