Learn More
7-cloro-1,2,3,4-tetrahidrobenzo[b]azepin-5-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one |
| CAS | 160129-45-3 |
| Fórmula molecular | C10H10ClNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 7-Chloro-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10ClNO/c11-7-3-4-9-8(6-7)10(13)2-1-5-12-9/h3-4,6,12H,1-2,5H2 |
| SMILES | Clc1ccc2NCCCC(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-1,2,3,4-tetrahidro-1-benzazepin-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 195.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0451 |