Learn More
7-cloro-1,2,3,4-tetrahidro-1-(2-metil-4-nitrobenzoilo)-5H-1-benzazepina-5-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5H-1-benzazepin-5-one |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15ClN2O4/c1-11-9-13(21(24)25)5-6-14(11)18(23)20-8-2-3-17(22)15-10-12(19)4-7-16(15)20/h4-7,9-10H,2-3,8H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.072 |