Learn More
7-cloro-1,2,3,4-tetrahidro-1-(2-metil-4-nitrobenzoilo)-5H-1-benzazepina-5-ona, TRC
Código de producto. 30366731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366731 50 mg 50 miligramos
30359435 100 mg -
30367062 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366731 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36612350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137982-91-3
Fórmula molecular C18H15ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 358.78
Sinónimo 1-(2-Methyl-4-nitrobenzoyl)-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one, 7-Chloro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5-oxo-2,3,4,5+tetrahydro-1H-1-benzazepine, 7-Chloro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine
Nombre IUPAC 7-cloro-1-(2-metil-4-nitrobenzilo)-3,4-dihidro-2H-1-benzazepina-5-una
SMILES Cc1cc(ccc1C(=O)N2CCCC(=O)c3cc(Cl)ccc23)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5H-1-benzazepin-5-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15ClN2O4/c1-11-9-13(21(24)25)5-6-14(11)18(23)20-8-2-3-17(22)15-10-12(19)4-7-16(15)20/h4-7,9-10H,2-3,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.072