Learn More
7-Carboxi-5-cloro-8-hidroxi-3,4-dihidro-3-metilisocumarina, TRC
Código de producto. 17961625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961625 10 mg 10 miligramos
17911325 1 mg 1 miligramo
17924145 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17961625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17786510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16281-39-3
Fórmula molecular C11 H9 Cl O5
Peso molecular (g/mol) 256.639
Sinónimo 3-Methyl-5-chloro-8-hydroxy-3,4-dihydroisocoumarin-7-carboxylic Acid, 5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methylisocoumarin-7-carboxylic Acid, 5-Chloro-8-hydroxy-3,4-dihydro-3-methylisocoumarin-7-carboxylic Acid, 5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromancarboxylic Acid, 5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-carboxylic Acid
Nombre IUPAC ácido 5-cloro-8-hidroxi-3-metil-1-oxo-isocromano-7-carboxílico
SMILES CC1Cc2c(Cl)cc(C(=O)O)c(O)c2C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Carboxy-5-chloro-8-hydroxy-3,4-dihydro-3-methylisocoumarin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9ClO5/c1-4-2-5-7(12)3-6(10(14)15)9(13)8(5)11(16)17-4/h3-4,13H,2H2,1H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0139