Learn More
7-(But-2-yn-1-il)-8-(dimetilamino)-3-metil-1-((4-metilquinazolin-2-il)metil)-1H-purina-2,6(3H,7H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(But-2-yn-1-yl)-8-(dimethylamino)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione |
| CAS | 1646355-34-1 |
| Fórmula molecular | C22 H23 N7 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 7-(But-2-yn-1-yl)-8-(dimethylamino)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 1H-Purine-2,6-dione, 7-(2-butyn-1-yl)-8-(dimethylamino)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]- (ACI), 7-(2-Butyn-1-yl)-8-(dimethylamino)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-1H-purine-2,6-dione (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23N7O2/c1-6-7-12-28-18-19(25-21(28)26(3)4)27(5)22(31)29(20(18)30)13-17-23-14(2)15-10-8-9-11-16(15)24-17/h8-11H,12-13H2,1-5H3 |
| SMILES | CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N(C)C |
| Nombre IUPAC | 7-but-2-inil-8-(dimetilamino)-3-metil-1-[(4-metilquinazolin-2-il)metil]purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 417.464 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 417.191 |