Learn More
7-(But-2-yn-1-il)-3-metil-8-(metilamino)-1-((4-metilquinazolin-2-il)metil)-1H-purina-2,6(3H,7H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(But-2-yn-1-yl)-3-methyl-8-(methylamino)-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione |
| CAS | 2468656-63-3 |
| Fórmula molecular | C21 H21 N7 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Linagliptin Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21N7O2/c1-5-6-11-27-17-18(25-20(27)22-3)26(4)21(30)28(19(17)29)12-16-23-13(2)14-9-7-8-10-15(14)24-16/h7-10H,11-12H2,1-4H3,(H,22,25) |
| SMILES | CNc1nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c2n1CC#CC |
| Nombre IUPAC | 7-but-2-inil-3-metil-8-(metilamino)-1-[(4-metilquinazolin-2-il)metil]purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 403.437 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.176 |