Learn More
7-Bromoquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430989 1 g 1 g
15450989 250 mg 250 miligramos
15440989 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63987.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4965-36-0 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4965-36-0
Fórmula molecular C9H6BrN
Peso molecular (g/mol) 208.058
Número MDL MFCD03695823
Clave InChI XYBSZCUHOLWQQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 7-bromo, 7-bromo-quinoline, pubchem12788, ksc238o9n, abbypharma ap-12-10883
PubChem CID 521259
Nombre IUPAC 7-bromoquinolina
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)Br)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromoquinoline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido