Learn More
7-Bromopirrolo[2,1-f][1,2,4]triazina-4-amina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17372491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
17372491 1 g 1 g
17382491 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 17372491
Marca: Thermo Scientific Acros 468700010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 937046-98-5
Fórmula molecular C6H5BrN4
Peso molecular (g/mol) 213.04
Número MDL MFCD09033848
Clave InChI YGCJBESZJIGDMP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 7-bromopirrolo[2,1-f][1,2,4]triazina-4-amina
SMILES NC1=NC=NN2C(Br)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromopirrolo[2,1-f][1,2,4]triazina-4-amina
Espectro infrarrojo Cumple con la estructura
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.04
Forma física Polvo