Learn More
7-Bromometilpterina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Bromomethylpterine |
| CAS | 622411-17-0 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Br N5 O . HBr |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-7-(bromomethyl)-4(3H)-pteridinone Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrN5O.BrH/c8-1-3-2-10-4-5(11-3)12-7(9)13-6(4)14;/h2H,1H2,(H3,9,11,12,13,14);1H |
| SMILES | Br.OC1=NC(=N)Nc2nc(CBr)cnc12 |
| Nombre IUPAC | 7-(bromometil)-2-imino-1H-pteridin-4-ol;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 336.971 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.902 |