Learn More
7-Bromoisoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Bromoisoquinoline |
| CAS | 58794-09-5 |
| Fórmula molecular | C9H6BrN |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-6H |
| SMILES | Brc1ccc2ccncc2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-bromoisoquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 208.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.9684 |