Learn More
N-Óxido de 7-bromoisoquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433327 1 g 1 g
11455650 5 g 5 g
11465650 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15433327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25899.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
7-Bromoisoquinoline N-oxide is the reactant in the direct regioselective phosphonation of heteroaryl N-oxides with H-phosphonates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-óxido de 7-bromoisoquinolina es el reactivo que se utiliza en la fosfonación regioselectiva directa de N-óxidos de heteroarilo con H-fosfonatos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 223671-18-9
Fórmula molecular C9H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 224.057
Número MDL MFCD09953462
Clave InChI QLRDQGRZLHHBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromoisoquinolin-2-ium-2-olate, 7-bromoisoquinoline-n-oxide, 7-bromoisoquinoline 2-oxide, 7-bromoisoquinoline n-oxide
PubChem CID 22665927
Nombre IUPAC 7-bromo-2-oxidoisoquinolin-2-io
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=C[N+](=C2)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromoisoquinoline N-oxide
Punto de fusión 181°C to 188°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza 98%