Learn More
7-Bomoisatina,97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394806 1 g 1 g
11384806 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32843.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 20780-74-9 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
7-bromoisatin was treated with excess PhMgBr to afford tertiary alcohol 9 in 96 % yield. Isatin oxime triflates undergo a facile fragmentation which is promoted by DBU, to form anthranilonitriles after hydrolytic work-up.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-bromoisatina se trató con exceso de PhMgBr para producir el alcohol terciario 9 con un 96 % de rendimiento. Los triflatos de oxima de isatina se someten a una fragmentación facil que se facilita mediante DBU para formar antranilonitrilos después del trabajo hidrolítico.
Solubilidad
Ligeramente soluble.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20780-74-9
Fórmula molecular C8H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 226.029
Número MDL MFCD00774354
Clave InChI OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromoisatin, 7-bromoindoline-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 7-bromo, 7-bromoindole-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-bromoindole-1h-2,3-dione, 7-bromo-2,3-indolinedione, 7-bromo isatin, 7-bromo-isatin
PubChem CID 2302353
Nombre IUPAC 7-bromo-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC(=O)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromoisatin
Punto de fusión 195°C to 199°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.03
Porcentaje de pureza 97%