Learn More
7-Bromoindol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11458620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458620 0.25 g 0.25 g
11478620 1 g 1 g
11468620 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458620 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044422.01
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51417-51-7
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.047
Número MDL MFCD00799492
Clave InChI RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
PubChem CID 2757020
Nombre IUPAC 7-Bromo-1H-indol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromoindole
Punto de fusión 42°C to 44°C
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo