Learn More
7-Bromoindol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10561824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10561824 10 g 10 g
10482895 1 g 1 g
10001834 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10561824 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00800EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 51417-51-7
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.047
Clave InChI RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
PubChem CID 2757020
Nombre IUPAC 7-Bromo-1H-indol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-1H-indole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 97%