Learn More
7-Bromoimidazo[1,2-a]piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447567 1 g 1 g
15457567 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35721.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 808744-34-5 | Molecular Formula: C7H5BrN2 | Molecular Weight: 197.035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 808744-34-5
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.035
Número MDL MFCD07778353
Clave InChI OASOJRLJBDCVNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo, 7-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, pubchem22087, acmc-209pkg, 7-bromanylimidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazol 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazo-1,2-a-pyridine
PubChem CID 15098903
Nombre IUPAC 7-bromoimidazo[1,2-a]piridina
SMILES C1=CN2C=CN=C2C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Punto de fusión 118°C to 120°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 95%