Learn More
7-bromoheptanol, TRC
Código de producto. 30345212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345212 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30345212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6839605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromoheptanol
CAS 10160-24-4
Fórmula molecular C7H15BrO
Cantidad 5 g
Sinónimo 7-Bromo-1-heptanol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15BrO/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
SMILES OCCCCCCCBr
Nombre IUPAC 7-bromoheptan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 195.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0306