Learn More
Ácido 7-bromoheptanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Bromoheptanoic Acid |
| CAS | 30515-28-7 |
| Fórmula molecular | C7H13BrO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | zeta-Bromo-enanthic Acid, 7-Bromoheptanoic Acid, ω-Bromoheptanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13BrO2/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10/h1-6H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 7-ácido bromoheptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 209.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0099 |