Learn More
Ácido 7-bromoheptanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15362042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15362042 1 g 1 g
15372042 5 g 5 g
15392042 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15362042 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453260010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 30515-28-7 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30515-28-7
Fórmula molecular C7H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 209.08
Clave InChI JLPQXFFMVVPIRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromo-heptanoic acid, heptanoic acid, 7-bromo, 7-bromoenanthic acid, omega-bromoheptanoic acid, 7-bromoheptanoicacid, 5-bromopentylacetate;, 7-bromo heptanoic acid, acmc-1aezo, ksc226m8n
PubChem CID 121723
Nombre IUPAC 7-ácido bromoheptanoico
SMILES C(CCCBr)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromoheptanoic acid
Punto de fusión 29.0°C to 32.0°C
Punto de ebullición 121.0°C to 125.0°C (5.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.08
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Bromoheptanoic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.