Learn More
7-Bromoheptanonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341817
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11341817 5 g 5 g
11351817 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11341817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05068.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20965-27-9 | C7H12BrN | 190.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20965-27-9
Fórmula molecular C7H12BrN
Peso molecular (g/mol) 190.08
Número MDL MFCD00001982
Clave InChI HVVQSKCGHAPHMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromoheptanonitrile, heptanenitrile, 7-bromo, 6-cyanohexyl bromide, 1-bromo-6-cyanohexane, 6-bromohexylcyanide, 6-bromohexyl cyanide, 7-bromo-heptanonitrile, 7-bromoheptan enitrile, 7-bromanylheptanenitrile, acmc-1cc07
PubChem CID 88737
Nombre IUPAC 7-bromoheptanonitrilo
SMILES BrCCCCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromoheptanenitrile
Densidad 1.266
Punto de ebullición 114°C to 115°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.475
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 1748070
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.09
Porcentaje de pureza 98%