Learn More
7-bromohept-1-ino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-bromohept-1-yne |
| CAS | 81216-14-0 |
| Fórmula molecular | C7H11Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1H,3-7H2 |
| SMILES | BrCCCCCC#C |
| Nombre IUPAC | 7-bromohept-1-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 175.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0044 |