Learn More
7-Bromobenzo[b]furano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15455927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455927 250 mg 250 miligramos
15445927 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33129.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133720-60-2
Fórmula molecular C8H5BrO
Peso molecular (g/mol) 197.03
Número MDL MFCD09056756
Clave InChI GPZPQJITKRSVQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromobenzofuran, 7-bromobenzo b furan, benzofuran, 7-bromo, benzofuran, bromo, 7-bromo-benzofuran, 7-bromo-1-benzo b furan, acmc-1c18b
PubChem CID 113628
Nombre IUPAC 7-bromo-1-benzofurano
SMILES BrC1=C2OC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromobenzo[b]furan
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 97%