Learn More
7-Bromobenz[a]antraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Bromobenz[a]anthracene |
| CAS | 32795-84-9 |
| Fórmula molecular | C18 H11 Br |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 7-Bromobenz[a]anthracene (ACI), 7-Bromobenzo[a]anthracene, 7-Bromotetraphene, NSC 30995, Benz[a]anthracene, 7-bromo- (6CI, 8CI, 9CI, ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H11Br/c19-18-15-8-4-2-6-13(15)11-17-14-7-3-1-5-12(14)9-10-16(17)18/h1-11H |
| SMILES | Brc1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 7-bromobenzo[a]antraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 307.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.004 |