Learn More
7-Bromoacetil-3,4-dihidro-1,5-benzodioxepina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312399 5 g 5 g
11302399 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27314.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35970-34-4 | C11H11BrO3 | 271.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35970-34-4
Fórmula molecular C11H11BrO3
Peso molecular (g/mol) 271.11
Número MDL MFCD00218462
Clave InChI YJSZSLGVTLSCRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethanone, 7-bromoacetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 2-bromo-1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl ethanone, 2-bromo-1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl, acmc-1ahn7, 3,4-trimethylenedioxy phenacyl bromide, 1-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepan-7-yl-2-bromoethan-1-one, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl-2-bromoethanone
PubChem CID 2776389
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-il)etanona
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)C(=O)CBr)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromoacetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Punto de fusión 74°C to 78°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.11
Porcentaje de pureza 97%