Learn More
7-Bromo-DL-triptófano (contiene hasta un 20 % de inorgánicos), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Bromo-DL-tryptophan |
| CAS | 852391-45-8 |
| Fórmula molecular | C11 H11 Br N2 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11BrN2O2/c12-8-3-1-2-7-6(5-14-10(7)8)4-9(13)11(15)16/h1-3,5,9,14H,4,13H2,(H,15,16) |
| SMILES | NC(Cc1c[nH]c2c(Br)cccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-(7-bromo-1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 283.121 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282 |