Learn More
7-Bromo-8-metilquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Bromo-8-methylquinoline |
| CAS | 809248-61-1 |
| Fórmula molecular | C5 H2 Cl N3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2ClN3/c6-5-4(3-7)8-1-2-9-5/h1-2H |
| SMILES | Clc1nccnc1C#N |
| Nombre IUPAC | 3-cloropirazina-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 139.542 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.994 |