Learn More
7-Bromo-6-cloro-7-deazapurina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426258 1 g 1 g
15436258 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59833.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22276-95-5 | Molecular Formula: C6H3BrClN3 | Molecular Weight: 232.465 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una materia prima importante y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22276-95-5
Fórmula molecular C6H3BrClN3
Peso molecular (g/mol) 232.465
Número MDL MFCD09702029
Clave InChI OXLMTRZWMHIZBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-4-chloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7-bromo-6-chloro-7-deazapurine, 4-chloro-5-bromo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 5-bromo-4-chloro, 7-deaza-7-bromo-6-chloropurine, 5-bromo-4-chloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 5-bromo-4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7-bromo-5-chloro-2,4,9-triazabicyclo 4.3.0 nona-2,4,7,10-tetraene, pubchem14950, acmc-209zzo
PubChem CID 5380710
Nombre IUPAC 5-bromo-4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina
SMILES C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-6-chloro-7-deazapurine
Punto de fusión 221°C to 225°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.47
Porcentaje de pureza 97%