Learn More
7-Bromo-6-cloro-4(3H)-quinazolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Bromo-6-chloro-4(3H)-quinazolinone |
| CAS | 17518-98-8 |
| Fórmula molecular | C8 H4 Br Cl N2 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4BrClN2O/c9-5-2-7-4(1-6(5)10)8(13)12-3-11-7/h1-3H,(H,11,12,13) |
| SMILES | Clc1cc2C(=O)NC=Nc2cc1Br |
| Nombre IUPAC | 7-bromo-6-cloro-3H-quinazolin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 259.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.9196 |