Learn More
7-Bromo-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-ona, TRC
Código de producto. 30337992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30337992 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30337992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28127650MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desalkylgidazepam
CAS 2894-61-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H11 Br N2 O
Cantidad 50 mg
Sinónimo Bromonordiazepam, 7-bromo-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11BrN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
SMILES Brc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
Nombre IUPAC 7-bromo-5-fenil-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 315.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.0055
Porcentaje de pureza >95