Learn More
7-Bromo-5-metilbenzo[b]furano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427287 250 mg 250 miligramos
15417287 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34347.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35700-48-2 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35700-48-2
Fórmula molecular C9H7BrO
Peso molecular (g/mol) 211.058
Número MDL MFCD11877828
Clave InChI TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromo-5-methylbenzofuran, 7-bromo-5-methylbenzo b furan, 7-bromo-5-methyl-benzofuran, benzofuran, 7-bromo-5-methyl
PubChem CID 21071801
Nombre IUPAC 7-bromo-5-metil-1-benzofurano
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C=CO2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.06
Porcentaje de pureza 97%