Learn More
7-Bromo-5-metil-1-benzofurano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10027739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10027739 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10027739 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00316DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-5-methyl-1-benzofuran
CAS 35700-48-2
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C9H7BrO
Cantidad 1 g
Sinónimo 7-bromo-5-methylbenzofuran, 7-bromo-5-methylbenzo b furan, 7-bromo-5-methyl-benzofuran, benzofuran, 7-bromo-5-methyl
Clave InChI TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C=CO2)Br
Nombre IUPAC 7-bromo-5-metil-1-benzofurano
Peso molecular (g/mol) 211.058
PubChem CID 21071801
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.06