Learn More
7-Bromo-5-(6-metilpiridin-2-il)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 30050010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30050010 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30050010 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0064.09
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-Bromo-5-(6-metilpiridin-2-il)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
CAS 868350-97-4
Nombres de analitos o componentes 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H12 Br N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Bromazepam Imp. C (EP), Bromazepam Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12BrN3O/c1-9-3-2-4-13(18-9)15-11-7-10(16)5-6-12(11)19-14(20)8-17-15/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)
SMILES Cc1cccc(n1)C2=NCC(=O)Nc3ccc(Br)cc23
Nombre IUPAC 7-bromo-5-(6-metilpiridin-2-il)-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 330.18
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.0164 g/mol