Learn More
7-Bromo-4,4-dimetil-1-tetralona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Bromo-4,4-dimethyl-1-tetralone |
| CAS | 166978-46-7 |
| Fórmula molecular | C12H13BrO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 7-Bromo-3,4-dihydro-4,4-dimethylnaphthalen-1(2H)-one, 7-Bromo-4,4-dimethyl-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 7-Bromo-4,4-dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13BrO/c1-12(2)6-5-11(14)9-7-8(13)3-4-10(9)12/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)CCC(=O)c2cc(Br)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 7-bromo-4,4-dimetil-2,3-dihidronaftalen-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 253.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.015 |