Learn More
7-Bromo-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10456652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10456652 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10141112 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10456652 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13210DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 147644-11-9
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD00508291
Clave InChI AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro, acmc-1c5pl, 7-bromo-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin, 2h-1,5-benzodioxepin,7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
PubChem CID 2776394
Nombre IUPAC 7-bromo-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)Br)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 97%