Learn More
7-Bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,7-bromo-3,4-dihydro, 2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro, pubchem22676, acmc-209yv4, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.06 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.