Learn More
7-Bromo-3,4-dihidro-1,5-benzodioxepina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416510 5 g 5 g
11406510 1 g 1 g
11426510 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416510 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27594.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 147644-11-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147644-11-9
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD00508291
Clave InChI AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776394
Nombre IUPAC 7-bromo-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)Br)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Punto de ebullición 145°C to 148°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >120°C (248°F)
Índice de refracción 1.579
Cantidad 5 g
Sinónimo 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro, acmc-1c5pl, 7-bromo-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin, 2h-1,5-benzodioxepin,7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 96%