Learn More
7-Bromo-3,4,10,10a-tetrahidro-2H-pirano[2,3-b]quinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Bromo-3,4,10,10a-tetrahydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline |
| CAS | 612494-86-7 |
| Fórmula molecular | C12H12BrNO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12BrNO/c13-10-3-4-11-9(7-10)6-8-2-1-5-15-12(8)14-11/h3-4,6-7,9,11H,1-2,5H2 |
| SMILES | BrC1=CC2C=C3C(OCCC3)=NC2C=C1 |
| Nombre IUPAC | 7-bromo-3,4,5a,9a-tetrahidro-2H-pirano[2,3-b]quinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 266.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.01 |