Learn More
7-Bromo-2H-1,4-benzotiazina-3(4H)-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416450 1 g 1 g
11426450 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416450 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27563.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 90814-91-8 | C8H6BrNOS | 244.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90814-91-8
Fórmula molecular C8H6BrNOS
Peso molecular (g/mol) 244.11
Número MDL MFCD02660583
Clave InChI MDFPWMKBRDOSGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromo-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-bromo-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one, 7-bromo-2h,4h-benzo e 1,4-thiazin-3-one, 7-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-bromo, 7-bromo-4h-benzo 1,4 thiazin-3-one
PubChem CID 689065
SMILES BrC1=CC2=C(NC(=O)CS2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Punto de fusión 210°C to 214°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 7-bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina-3-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.11
Porcentaje de pureza 97%