Learn More
7-Bromo-1-tetralona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430100 1 g 1 g
11440100 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430100 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50604.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32281-97-3 | C10H9BrO | 225.085 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32281-97-3
Fórmula molecular C10H9BrO
Peso molecular (g/mol) 225.085
Número MDL MFCD02179287
Clave InChI YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
PubChem CID 252731
Nombre IUPAC 7-bromo-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-1-tetralone
Punto de fusión 73°C to 77°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 97%