Learn More
7-Bromo-1-metil-3,4-dihidro-2(1H)-quinolinona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418365 250 mg 250 miligramos
15408365 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33197.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1086386-20-0 | C10H10BrNO | 240.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1086386-20-0
Fórmula molecular C10H10BrNO
Peso molecular (g/mol) 240.10
Número MDL MFCD11655616
Clave InChI XVBPEXCFWANWIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromo-1-methyl-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 7-bromo-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 2 1h-quinolinone, 7-bromo-3,4-dihydro-1-methyl
PubChem CID 46741415
Nombre IUPAC 7-bromo-1-metil-3,4-dihidroquinolin-2-ona
SMILES CN1C(=O)CCC2=C1C=C(Br)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-1-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Punto de fusión 130°C to 134°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1
Porcentaje de pureza 96%