Learn More
7-Bromo-1-metil-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10434635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10434635 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10722214 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10434635 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66910DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 280752-68-3
Fórmula molecular C9H8BrN
Peso molecular (g/mol) 210.07
Número MDL MFCD09879960
Clave InChI CALOMHQMSHLUJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromo-1-methyl-1h-indole, 1h-indole,7-bromo-1-methyl, 1h-indole, 7-bromo-1-methyl, 1-methyl-7-bromoindole, 1-methyl-7-bromo-1h-indole
PubChem CID 21950069
Nombre IUPAC 7-bromo-1-metilindol
SMILES CN1C=CC2=CC=CC(Br)=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-1-methyl-1H-indole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.07
Porcentaje de pureza 97%