Learn More
7-Bromo-1-hidroxiisoquinolina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314775 1 g 1 g
11324775 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17800.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 223671-15-6 | C9H6BrNO | 224.057 g/mol
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline acts as a pharmaceutical intermediate. It is also used to prepare 1-amino-4-bromoisoquinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-bromo-1-hidroxiisoquinolina actúa como intermedio farmacéutico. También se utiliza para preparar 1-amino-4-bromoisoquinolina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 223671-15-6
Fórmula molecular C9H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 224.057
Número MDL MFCD02093963
Clave InChI DSOKREQUHLPVFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11276133
Nombre IUPAC 7-bromo-2-H-isoquinolin-1-ona
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CNC2=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline
Punto de fusión 248°C to 250°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8405244
Sinónimo 7-bromoisoquinolin-1-ol, 7-bromo-1-hydroxyisoquinoline, 7-bromoisoquinolin-1 2h-one, 1 2h-isoquinolinone, 7-bromo, 1 2h-isoquinolinone,7-bromo, 7-bromo-1,2-dihydroisoquinolin-1-one, 7-bromoisoquinolone, 7-bromoisoquinolinone, 7-bromoisocarbostyril, 7-bromo-1-isoquinolinol
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza ≥98%