Learn More
7-Bromo-1-heptanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450968 5 g 5 g
15460968 250 mg 250 miligramos
15440968 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54762.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10160-24-4 | C7H15BrO | 195.1 g/mol
7-Bromo-1-heptanol was used in the synthesis of (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoic acid and(9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid. It can be used to prepare N-substituted [(carboxymethyl)phenoxy]ethyl benzoxazinones as PPARγ agonists and antidiabetic (type 2) agents. It can also be used to prepare thiochroman and chroman derivatives as pure antiestrogens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 7-bromo-1-heptanol se utilizó en la síntesis del ácido (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoico y el ácido (9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoico. Puede usarse para preparar benzoxazinonas [(carboximethil)fenoxi]etil N-sustituidas como agonistas PPARγ y agentes antidiabéticos (tipo 2). También se puede utilizar para preparar derivados del tiocromán y del cromán como los antiestrógenos puros.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10160-24-4
Fórmula molecular C7H15BrO
Peso molecular (g/mol) 195.1
Número MDL MFCD00041708
Clave InChI MMXRRNUXCHUHOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromo-1-heptanol, 1-heptanol, 7-bromo, 7-bromoheptanol, 7-bromoheptane-1-ol
PubChem CID 66284
Nombre IUPAC 7-bromoheptan-1-ol
SMILES C(CCCO)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-1-heptanol
Densidad 1.269
Punto de ebullición 111°C to 112°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Fórmula lineal Br(CH2)7OH
Índice de refracción 1.482
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.1
Porcentaje de pureza 96%