Learn More
7-Bromo-1-heptanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
7-Bromo-1-heptanol was used in the synthesis of (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoic acid and(9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid. It can be used to prepare N-substituted [(carboxymethyl)phenoxy]ethyl benzoxazinones as PPARγ agonists and antidiabetic (type 2) agents. It can also be used to prepare thiochroman and chroman derivatives as pure antiestrogens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 7-bromo-1-heptanol se utilizó en la síntesis del ácido (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoico y el ácido (9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoico. Puede usarse para preparar benzoxazinonas [(carboximethil)fenoxi]etil N-sustituidas como agonistas PPARγ y agentes antidiabéticos (tipo 2). También se puede utilizar para preparar derivados del tiocromán y del cromán como los antiestrógenos puros.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 7-Bromo-1-heptanol |
| Densidad | 1.269 |
| Punto de ebullición | 111°C to 112°C (4 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 113°C (235°F) |
| Fórmula lineal | Br(CH2)7OH |
| Índice de refracción | 1.482 |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.1 |
| Porcentaje de pureza | 96% |
Safety and Handling
- 7-Bromo-1-heptanol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 7-Bromo-1-heptanol