Learn More
Éster etílico del ácido 7-bromo-1-etil-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Bromo-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 131993-96-9 |
| Fórmula molecular | C14H14BrNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethyl 7-bromo-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14BrNO3/c1-3-16-8-11(14(18)19-4-2)13(17)10-6-5-9(15)7-12(10)16/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C1=CN(CC)C2=C(C=CC(Br)=C2)C1=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 7-bromo-1-etil-4-oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 324.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.02 |