Learn More
7-Bromo-1-cloroisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359955 5 g 5 g
11349955 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19946.06
Solicitar formato a granel o personalizado
7-Bromo-1-chloroisoquinoline as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-bromo-1-cloroisoquinolina se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 215453-51-3
Fórmula molecular C9H5BrClN
Peso molecular (g/mol) 242.5
Número MDL MFCD04039320
Clave InChI UMSWWSIVPWVJOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromo-1-chloro-isoquinoline, 1-chloro-7-bromoisoquinoline, isoquinoline, 7-bromo-1-chloro, acmc-209y3w
PubChem CID 6502024
Nombre IUPAC 7-bromo-1-cloroisoquinolina
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN=C2Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-1-chloroisoquinoline
Punto de fusión 122°C to 126°C
Cantidad 5 g
Beilstein 8404252
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.5
Porcentaje de pureza 97%