Learn More
7-Bromo-1-benzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Bromo-1-benzofuran |
| CAS | 133720-60-2 |
| Fórmula molecular | C8H5BrO |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5BrO/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5H |
| SMILES | Brc1cccc2ccoc12 |
| Nombre IUPAC | 7-bromo-1-benzofurano |
| Peso molecular (g/mol) | 197.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.9524 |