Learn More
7-Bromo-1-benzofurano, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10432400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10432400 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10432400 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00313DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-1-benzofuran
CAS 133720-60-2
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Fórmula molecular C8H5BrO
Número MDL MFCD09056756
Cantidad 1 g
Sinónimo 7-bromobenzofuran, 7-bromobenzo b furan, benzofuran, 7-bromo, benzofuran, bromo, 7-bromo-benzofuran, 7-bromo-1-benzo b furan, acmc-1c18b
Clave InChI GPZPQJITKRSVQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=C2OC=CC2=CC=C1
Nombre IUPAC 7-bromo-1-benzofurano
Peso molecular (g/mol) 197.03
PubChem CID 113628
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03