Learn More
Éster etílico del ácido 7-bromo-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Bromo-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 208580-23-8 |
| Fórmula molecular | C14 H24 N2 O Si |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24N2OSi/c1-12(9-13-7-6-8-15-10-13)16(2)14(17)11-18(3,4)5/h6-8,10,12H,9,11H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(Cc1cccnc1)N(C)C(=O)C[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-(1-piridin-3-ilpropan-2-il)-2-trimetilsililacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 264.439 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.166 |