Learn More
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319929 5 g 5 g
11309929 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25712.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17680-55-6 | C9H10BrN | 212.09 g/mol
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-bromo-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17680-55-6
Fórmula molecular C9H10BrN
Peso molecular (g/mol) 212.09
Número MDL MFCD06739047
Clave InChI OYODEQFZAJVROF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydro, acmc-209uo4, 7-bromotetrahydroisoquinoline
PubChem CID 10729255
Nombre IUPAC 7-bromo-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
SMILES C1CNCC2=C1C=CC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Punto de fusión 32°C to 35°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.09
Porcentaje de pureza 97%